Learn More
3',6'-Dicloro-2'-fluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031171
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916420-72-9
Fórmula molecular C8H5Cl2FO
Peso molecular (g/mol) 207.025
Número MDL MFCD09025392
Clave InChI KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene
PubChem CID 46737559
Nombre IUPAC 1-(3,6-dicloro-2-fluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Índice de refracción 1.5325
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.03
Porcentaje de pureza 97%