Learn More
3,6-Dicloro-4-metilpiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430441
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19064-64-3
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.001
Número MDL MFCD00006465
Clave InChI ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
PubChem CID 87923
Nombre IUPAC 3,6-dicloro-4-metilpiridazina
SMILES CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Punto de fusión 86°C to 88°C
Punto de ebullición 149°C to 151°C (21 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 119573
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.01
Porcentaje de pureza 97%