Learn More
3,6-Dicloropiridazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022162
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 141-30-0 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
3,6-Dichloropyridazine is used as an intermediate in synthetic chemistry, especially in active pharmaceutical ingredients. It is used in the preparation of alfa-(halohetaroyl)-2-azahetarylacetonitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,6-dicloropiridazina se utiliza como intermediario en la química sintética, especialmente en los ingredientes farmacéuticos activos. Se utiliza en la preparación de alfa-(halohetaroil)-2-azahetarilacetonitrilos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-30-0
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.974
Número MDL MFCD00006466
Clave InChI GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridazine, 3,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazine, 3,6-dichloro-1,2-diazine, pubchem9487, 3,6-dichloropyridazin, 3,6 dichloropyridazine, 3.6-dichloropyridazine, pyridazine,6-dichloro, 3,6-dichloro-pyridazin, 3,6-dichloropyridazine
PubChem CID 67331
Nombre IUPAC 3,6-dicloropiridazina
SMILES C1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dichloropyridazine
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 111151
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 98%