Learn More
3-Acetil-2-metil-5-feniltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303147
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40932-63-6
Fórmula molecular C13H12OS
Peso molecular (g/mol) 216.30
Número MDL MFCD00151790
Clave InChI GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
PubChem CID 2728765
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-feniltiofeno-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8481276
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.3
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato