Learn More
3-Acetil-2-metil-5-feniltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303147
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40932-63-6
Fórmula molecular C13H12OS
Peso molecular (g/mol) 216.30
Número MDL MFCD00151790
Clave InChI GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
PubChem CID 2728765
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-feniltiofeno-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8481276
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.3
Porcentaje de pureza 98%