Learn More
Ácido 3-acetilfenilborónico, 96 %, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | 3-Acetylphenylboronic acid |
% mín. CAS | 95.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 212°C to 214°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.97 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Acetylphenylboronic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction