Learn More
3-Acetilpirrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1072-82-8 | C6H7NO | 109.128 g/mol
84.65€ - 367.00€
CAS 1072-82-8
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00067759
Clave InChI KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
PubChem CID 2737793
Nombre IUPAC 1-(1H-pirrol-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CNC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11429972
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12073.03
1 g
84.65€
1 g
11439972
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12073.06
5 g
367.00€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1072-82-8
109.128
KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
2737793
CC(=O)C1=CNC=C1
C6H7NO
MFCD00067759
3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
1-(1H-pirrol-3-il)etanona
Especificaciones
3-Acetylpyrrole
110°C to 114°C
C6H7NO
107151
KHHSXHXUQVNBGA-UHFFFAOYSA-N
1-(1H-pirrol-3-il)etanona
2737793
97%
1072-82-8
Odorless
MFCD00067759
3-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-1h-pyrrol-3-yl, 1-1h-pyrrol-3-yl-ethanone, 3-acetyl-1h-pyrrole, 3-acetyl pyrrole, pubchem22508, 3-acetyl-1h-pyrroline
CC(=O)C1=CNC=C1
109.128
109.13
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes