Learn More
3-Acetiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1468-83-3 | C6H6OS | 126.17 g/mol
32.56€ - 92.86€
CAS 1468-83-3
Fórmula molecular C6H6OS
Peso molecular (g/mol) 126.17
Número MDL MFCD00005468
Clave InChI RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
PubChem CID 15116
Nombre IUPAC 1-tiofen-3-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CSC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10209843
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
188020010
1 g Frasco de vidrio
32.56€
1 g
10502981
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
188020100
10 g Frasco de vidrio
92.86€
10 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1468-83-3
126.17
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
15116
CC(=O)C1=CSC=C1
C6H6OS
MFCD00005468
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
1-tiofen-3-iletanona
Especificaciones
3-Acetylthiophene
1468-83-3
100.0
Beige a marrón
Auténtico
C6H6OS
MFCD00005468
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone
CC(=O)C1=CSC=C1
126.17
126.18
Cristales adherentes
98%
97.5
57°C to 61°C
208°C to 210°C (748.0 mmHg)
98%
(C4H3S)COCH3
17,III,452
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N
1-tiofen-3-iletanona
15116
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 215-996-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 3-Acetylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.