Learn More
3-Amino-4-bromo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454483
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 16461-94-2 | C3H4BrN3 | 161.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16461-94-2
Fórmula molecular C3H4BrN3
Peso molecular (g/mol) 161.99
Número MDL MFCD00082728
Clave InChI OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole
PubChem CID 140079
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirazol-5-amina
SMILES C1=NNC(=C1Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Punto de fusión 134°C to 137°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 1617109
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.99
Porcentaje de pureza 97%