Learn More
Ácido 3-amino-5nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409407
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89466-05-7
Fórmula molecular C6H7BN2O4
Peso molecular (g/mol) 181.942
Número MDL MFCD08436012
Clave InChI KLVJZQJSYAKUKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, 3-amino-5-nitrophenyl-9ci, pubchem11808, acmc-209r1b, 3-borono-5-nitroaniline, 3-azanyl-5-nitro-phenyl boronic acid, boronicacid,b-3-amino-5-nitrophenyl
PubChem CID 2737806
Nombre IUPAC ácido (3-amino-5-nitrofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.94
Porcentaje de pureza 97%