Learn More
Hemisulfato de ácido 3-aminobencenoborónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023560
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 66472-86-4 | C12H18B2N2O8S | 371.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66472-86-4
Fórmula molecular C12H18B2N2O8S
Peso molecular (g/mol) 371.96
Número MDL MFCD00013111
Clave InChI UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
PubChem CID 16211139
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8094151
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.98
Porcentaje de pureza ≥98%