Learn More
Clorhidrato de ácido 3-aminobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de ácido 3-aminobencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El clorhidrato de ácido 3-aminobencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.41 |
Porcentaje de pureza | 98% |