Learn More
Monohidrato de ácido 3-aminobenzeneborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024033
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154.96 g/mol
It is employed as a reagent in the preparation of Suzuki-Miyaura cross-coupling, used for Gram-positive ant virulence drugs and inhibitors of Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer of Zaleplon (a sedative), amphiphilic random glycopolymer, which self-assemble to form nanoparticles, with potential as a glucose-sensitive matrix, chemomechanical polymer that expands and contracts in blood plasma with high glucose selectivity. Aminophenylboronic Acid is also used as a reagent in the preparation of nonbenzodiazepine hypnotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactivo en la preparación del acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, en fármacos antivirales grampositivos e inhibidores de Streptococcus agalactiae STK1, regioisómero de Zaleplon (sedante) y glicopolímero anfílico aleatorio, que se autoensamblan para formar nanopartículas, con potencial como matriz sensible a la glucosa, polímero quimiomecánico que se expande y se contrae en el plasma sanguíneo con alta selectividad de glucosa. El ácido aminofenilborónico también se utiliza como reactivo en la preparación de agentes hipnóticos no benzodiacepínicos.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Sensible a la humedad del aire.& Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206658-89-1
Fórmula molecular C6H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 154.96
Número MDL MFCD00149554
Clave InChI XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
PubChem CID 14389423
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico; hidrato
SMILES O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate
Punto de fusión 93°C to 97°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2936342
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.96 (136.95 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%