Learn More
3-Aminopentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043710
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-24-0
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.17
Número MDL MFCD00008096
Clave InChI PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
Nombre IUPAC pentan-3-amina
SMILES CCC(N)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopentane
Densidad 0.748
Punto de ebullición 89°C to 91°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4055
Cantidad 5 g
Número UN UN1106
Beilstein 635658
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.17
Porcentaje de pureza 98%