Learn More
3-Aminopentano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
30.20€ - 266.00€
CAS 616-24-0
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.17
Número MDL MFCD00008096
Clave InChI PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
Nombre IUPAC pentan-3-amina
SMILES CCC(N)CC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10753065
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
183700050
5 g Frasco de vidrio
30.20€
5 g
10360594
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
183700250
25 g Frasco de vidrio
93.35€
25 g
10320644
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
183701000
100 g Frasco de vidrio
266.00€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
616-24-0
87.17
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
12019
pentan-3-amina
C5H13N
MFCD00008096
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
CHEBI:84248
CCC(N)CC
Especificaciones
3-Aminopentane
98.0
De incoloro a amarillo
89.0°C to 91.0°C
Auténtico
C5H13N
1.4055
04, 179
3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
pentan-3-amina
12019
87.16
Líquido
616-24-0
100.0
0.7400g/mL
2°C
98% min. (GC)
(C2H5)2CHNH2
MFCD00008096
0.74
Solubility in water: soluble.
CCC(N)CC
87.17
CHEBI:84248
98+%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 210-471-6
Nombre del producto
  • 3-Aminopentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.