Learn More
3-Aminopropiltrimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13822-56-5
Fórmula molecular C6H17NO3Si
Peso molecular (g/mol) 179.29
Número MDL MFCD00008206
Clave InChI SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropan-1-amina
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopropyltrimethoxysilane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 194.0°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2(CH2)3Si(OCH3)3
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Aminopropyltrimethoxysilane