Learn More
Ácido 3-benzoilpropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10549800
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-95-8
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00002792
Clave InChI KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzoylpropionic acid, 4-oxo-4-phenylbutyric acid, 3-benzoylpropanoic acid, beta-benzoylpropionic acid, benzoylpropionic acid, propanoic acid, 3-benzoyl, benzenebutanoic acid, .gamma.-oxo, 3-benzoylpropionicacid, propionic acid, 3-benzoyl, 4-phenyl-4-oxobutyric acid
PubChem CID 72871
ChEBI CHEBI:64437
Nombre IUPAC ácido 4-oxo-4-fenilbutanoico
SMILES OC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoylpropionic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 119°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCH2CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 696
Fieser 02,26; 03,19
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 3-Benzoylpropionic acid