Learn More
Cloruro de 3-benciloxibenzoil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365419
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la preparación de dihidroquinolinonas y tetrahidroquinazolinonas como potentes inhibidores de proteína de husillo de quinesina y posibles agentes antitumorales, la preparación de derivados del carbamato como inhibidores de hidrolasa de amidas de ácido graso.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61535-46-4
Fórmula molecular C14H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 246.69
Número MDL MFCD02258040
Clave InChI HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
PubChem CID 4995375
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybenzoyl chloride
Punto de fusión 40°C to 42°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 3-fenilmetoxibenzoil
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.7
Porcentaje de pureza 95%