Learn More
Cloruro de 3-benciloxibenzoil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15407877
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo para la preparación de dihidroquinolinonas y tetrahidroquinazolinonas como potentes inhibidores de proteína de husillo de quinesina y posibles agentes antitumorales, la preparación de derivados del carbamato como inhibidores de hidrolasa de amidas de ácido graso.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61535-46-4
Fórmula molecular C14H11ClO2
Peso molecular (g/mol) 246.69
Número MDL MFCD02258040
Clave InChI HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy
PubChem CID 4995375
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Benzyloxybenzoyl chloride
Punto de fusión 40°C to 42°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
SMILES ClC(=O)C1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Nombre IUPAC Cloruro de 3-(benciloxi)benzoílo
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.7
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.