Learn More
Ácido 3-bromo-2,6-dimetoxibenzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110425
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 73219-89-3
Fórmula molecular C9H9BrO4
Peso molecular (g/mol) 261.071
Número MDL MFCD00052933
Clave InChI CUQANLQRQJHIQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774744
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2,6-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)Br)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2, 6-dimethoxybenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo maybridge1_001596, acmc-1bfe7, 2,6-dimethoxy-3-bromobenzoic acid, benzoic acid,3-bromo-2,6-dimethoxy, benzoic acid, 3-bromo-2,6-dimethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.07
Porcentaje de pureza 97%