Learn More
Ácido 3-bromo-2-(bromometil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024627
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 41459-42-1 | C4H5Br2O2 | 244.89 g/mol
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromo-2-(bromomethil)propiónico actúa como un bloque orgánico de construcción para la preparación de acrilatos beta-sustituidos. Se utiliza en la preparación de 2-(feniltiometil)propenoato de t-butilo, 3-(feniltio)-2-(feniltiometil)propenoato de t-butilo y 3-(feniltio)-2-(fenil-sulfinilmetil)propenoato. Además, desempeña un papel importante en la síntesis de beta-lactamas mediante la ciclización de la correspondiente amida.
Solubilidad
Soluble en ácido acético.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41459-42-1
Fórmula molecular C4H5Br2O2
Peso molecular (g/mol) 244.89
Número MDL MFCD00010643
Clave InChI QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
PubChem CID 318915
Nombre IUPAC Ácido 3-bromo-2-(bromometil)propanoico
SMILES [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Punto de fusión 98°C to 101°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in acetic acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.91
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid