Learn More
3-Bromo-2-butanona, 95 %, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 814-75-5 | C4H7BrO | 151 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-75-5
Formula molecolare C4H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 151
Numero MDL MFCD00013538
InChI Key BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
PubChem CID 13142
IUPAC Name 3-bromobutan-2-ona
SMILES CC(C(=O)C)Br
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Bromo-2-butanone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Amarillo a marrón
Densità 1.4380g/mL
Punti di ebollizione 36.0°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Formula lineare CH3COCHBrCH3
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.4600
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.438
Stabilizzatore 1% max. magnesium oxide
Peso formulazione 151
Percent Purity 95%
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-2-butanone, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.