Learn More
3-Bromo-2-cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030096
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55758-02-6
Fórmula molecular C6H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 183.01
Número MDL MFCD02683288
Clave InChI HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
PubChem CID 817694
Nombre IUPAC 3-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-cyanopyridine
Punto de fusión 96°C to 99°C
Punto de ebullición 120°C (4 mmHg)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 98%