Learn More
Ácido 3-bromo-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3629697
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 14903-90-3
Fórmula molecular C5H3BrO3
Peso molecular (g/mol) 190.98
Número MDL MFCD00092761
Clave InChI UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 605479
Nombre IUPAC ácido 3-bromofurano-2-carboxílico
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-furoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.98
Porcentaje de pureza 97%