Learn More
Cloruro de 3-bromo-2-furoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3629698
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS 58777-57-4
Fórmula molecular C5H2BrClO2
Peso molecular (g/mol) 209.423
Número MDL MFCD11109330
Clave InChI WTZDPJVRZQGTET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-furoyl chloride, 3-bromo-2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-furan-2-carbonyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, 3-bromo-9ci
PubChem CID 21864576
Nombre IUPAC cloruro de 3-bromofurano-2-carbonilo
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-furoyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.43
Porcentaje de pureza 97%