Learn More
3-Bromo-4-metiltiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3211861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30318-99-1
Fórmula molecular C5H5BrS
Peso molecular (g/mol) 177.06
Número MDL MFCD00130084
Clave InChI MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-methyl-thiophene, thiophene, 3-bromo-4-methyl, pubchem21832, acmc-209her, 3-bromo-4-methylthiophen, 4-bromo-3-methylthiophene, bidd:gt0486, 3-bromo-4-methylthiophene
PubChem CID 2734935
Nombre IUPAC 3-bromo-4-metiltiofeno
SMILES CC1=CSC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-methylthiophene
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5840g/mL
Punto de ebullición 179°C to 183°C (770.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5770 to 1.579
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.584
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-4-methylthiophene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.