Learn More
3-Bromo-9H-carbazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510003
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 1592-95-6
Fórmula molecular C12H8BrN
Peso molecular (g/mol) 246.107
Clave InChI LTBWKAYPXIIVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromocarbazole, 9h-carbazole, 3-bromo, 3-brominecarbazole, 3bromo-9h-carbazole, pubchem9950, maybridge1_004311, acmc-1bpt1, 3-bromocarbazole gc
PubChem CID 252446
Nombre IUPAC 3-bromo-9H-carbazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-9H-carbazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.11
Porcentaje de pureza 97%