Learn More
3-Bromobenzantrona, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 81-96-9 | C17H9BrO | 309.162 g/mol
53.57€ - 159.80€
CAS 81-96-9
Fórmula molecular C17H9BrO
Peso molecular (g/mol) 309.162
Número MDL MFCD00021094
Clave InChI WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno
PubChem CID 6696
Nombre IUPAC 3-bromobenzo[b]fenalen-7-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11381907
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07422.14
25 g
53.57€
25 g
11391907
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07422.22
100 g
159.80€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P311-P330-P333+P313-P363-P501c
H302-H317-H331-H334.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-390-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CX5077000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Bromobenzantrona, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals