Learn More
3-Bromobenzo[b]tiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Antifungal activity of synthetic di (hetero) arylamines based on the benzo [b] thiophene moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Actividad antifúngica de di(hetero)arilaminas sintéticas basadas en la fracción de benzo[b]tiofeno.
Solubilidad
Poco soluble (0,14 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Actividad antifúngica de di(hetero)arilaminas sintéticas basadas en la fracción de benzo[b]tiofeno.
Solubilidad
Poco soluble (0,14 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromobenzo[b]thiophene |
Densidad | 1.629 |
Punto de ebullición | 72°C to 74°C (0.27 mmHg) |
Índice de refracción | 1.668 |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble (0.14g/L) (25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1 |
Porcentaje de pureza | 95% |