Learn More
3-(Bromometil)-5-clorobenzo[b]tiofeno, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10205844
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 1198-51-2
Fórmula molecular C9H6BrClS
Peso molecular (g/mol) 261.56
Número MDL MFCD00173769
Clave InChI FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553
PubChem CID 2779857
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-5-cloro-1-benzotiofeno
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.57
Porcentaje de pureza 95%