Learn More
Ácido 3-bromofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10496432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 89598-96-9 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89598-96-9
Fórmula molecular C6H6BBrO2
Peso molecular (g/mol) 200.83
Número MDL MFCD00239386
Clave InChI AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734318
Nombre IUPAC ácido (3-bromofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175°C to 177°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.83
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromophenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.