Learn More
Ácido 3-bromopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromopropiónico se utiliza como agente de cuaterización en biosensores amperométricos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, cloroformo, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El ácido 3-bromopropiónico se utiliza como agente de cuaterización en biosensores amperométricos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter, cloroformo, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromopropionic acid |
Punto de fusión | 57°C to 63°C |
Densidad | 1.48 |
Punto de ebullición | 140°C to 142°C (45 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 1071333 |
Índice Merck | 14,1433 |
Información de solubilidad | Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene |