Learn More
3-Bromotiofeno-2-carboxaldehído dietilo acetal, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11358686
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34042-95-0
Formula molecolare C9H13BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 265.165
Numero MDL MFCD03426030
InChI Key QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 7022388
IUPAC Name 3-bromo-2-(dietoximetil)tiofeno
SMILES CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal
Punti di ebollizione 70°C (0.9 mmHg)
Indice di rifrazione 1.524
Quantità 1 g
Beilstein 1284657
Peso formulazione 265.17
Percent Purity 97%