Learn More
Cloruro de 3-bromotiofeno-2-sulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
31.40€ - 84.20€
CAS | 170727-02-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H2BrClO2S2 |
Peso molecular (g/mol) | 261.532 |
Número MDL | MFCD08059484 |
Clave InChI | OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo |
PubChem CID | 13675598 |
Nombre IUPAC | cloruro de 3-bromotiofeno-2-sulfonilo |
SMILES | C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10527284
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08006CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
31.40€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10757295
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08006DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
84.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
170727-02-3 | |
261.532 | |
OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N | |
13675598 | |
C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl |
C4H2BrClO2S2 | |
MFCD08059484 | |
3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo | |
cloruro de 3-bromotiofeno-2-sulfonilo |
Especificaciones
3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride | |
90.0 | |
C4H2BrClO2S2 | |
3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo | |
C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl | |
261.532 | |
261.55 |
170727-02-3 | |
90% | |
MFCD08059484 | |
OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 3-bromotiofeno-2-sulfonilo | |
13675598 | |
90% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Tóxico en caso de inhalación.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico en caso de ingestión.
En contacto con el agua libera gases tóxicos.
Reacciona violentamente con el agua.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro