Learn More
3-Bromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-31-1
Formula molecolare C4H3BrS
Molecular Weight (g/mol) 163.03
Numero MDL MFCD00005464
InChI Key XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
IUPAC Name 3-bromotiofeno
SMILES BrC1=CSC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 3-Bromothiophene
Colore De incoloro a amarillo
Densità 1.7400g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Frasco de vidrio
Indice di rifrazione 1.5905 to 1.5925
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.74
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,slightly soluble in chloroform
Peso formulazione 163.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromothiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.