Learn More
Ácido 3-carboxi-4-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035291
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913836-12-1
Fórmula molecular C8H9BO5
Peso molecular (g/mol) 195.965
Número MDL MFCD06203322
Clave InChI YZKWFWNYFKBAHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxy-4-methoxyphenylboronic acid, 5-dihydroxyboranyl-2-methoxybenzoic acid, benzoicacid, 5-borono-2-methoxy-9ci, 3-carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid, benzoic acid, 5-borono-2-methoxy, acmc-209raw, ksc486i0n, 5-dihydroxyboryl-2-methoxybenzoic acid
PubChem CID 44119154
Nombre IUPAC ácido 5-borono-2-metoxibenzoico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-4-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 176°C to 177°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.97
Porcentaje de pureza 98%