Learn More
3-Cloro-1,2,4-triazol, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034692
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-cloro-1,2,4-triazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6818-99-1
Fórmula molecular C2H2ClN3
Peso molecular (g/mol) 103.51
Número MDL MFCD00128812
Clave InChI QGOUKZPSCTVYLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-1,2,4-triazole, 3-chloro-1h-1,2,4-triazole, 3-chloro-4h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-chloro, 3-chloro-s-triazole, s-triazole, 3-chloro, 1h-1,2,4-triazole, 5-chloro, 3-chloro-1h-1,2,4 triazole, 3-chloro-2h-1,2,4-triazole
PubChem CID 81265
Nombre IUPAC -(5-cloro)-1H-1,2,4-triazol
SMILES ClC1=NC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-1,2,4-triazole
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.5
Porcentaje de pureza ≥97%