Learn More
Ácido 3-cloro-2,4-difluorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029266
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1 g
250 miligramos
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 3-clorofenil-2,4-difluorofenilacético se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 886761-66-6
Fórmula molecular C8H5ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 206.573
Número MDL MFCD06660337
Clave InChI HENNVWWQJGUCAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-2,4-difluorophenylacetic acid, 3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, 2-3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro-2,4-difluoro
PubChem CID 17750824
Nombre IUPAC ácido 2-(3-cloro-2,4-difluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1CC(=O)O)F)Cl)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 107°C to 110°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.58
Porcentaje de pureza 97%
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.