Learn More
3-Cloro-5,5-dimetil-2-ciclohexen-1-ona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one |
Densidad | 1.084 |
Punto de ebullición | 44°C to 46°C (0.1 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1099253 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.63 |
Porcentaje de pureza | 96% |