Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11326889
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-cloro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (3,3 g/l (20 °C)).
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433926-48-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD06660305
Clave InChI LWQSWEYYGGFLDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-5-trifluoromethoxy, 5-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde
PubChem CID 17750734
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.4765
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (3.3g/L (20°C)).
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%