Learn More
3-Cloro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483288
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019540-88-5
Fórmula molecular C13H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 235.69
Número MDL MFCD11144409
Clave InChI IAALBLSPXNWMLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline
PubChem CID 28455627
Nombre IUPAC 3-cloro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC(Cl)=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.69
Porcentaje de pureza 97%