Learn More
3'-Chloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3'-Chloroacetophenone |
Densidad | 1.191 |
Punto de ebullición | 227°C to 229°C |
Temperatura de inflamación | 105°C (221°F) |
Índice de refracción | 1.5506 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3416 |
Beilstein | 636318 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.6 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
3'-Chloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido