Learn More
3-(Clorometil)-1,2,4-oxadiazol, Grado Técnico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10029491
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 51791-12-9
Fórmula molecular C3H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 118.52
Número MDL MFCD00052097
Clave InChI YSNKGJCEHOJIDK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735765
Nombre IUPAC 3-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NOC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl, chloromethyl 1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.52
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico