Learn More
Cloruro de (3-clorofenoxi)acetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (3-Chlorophenoxy)acetyl chloride |
Punto de ebullición | 120°C to 122°C (2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.548 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1871611 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.04 |
Porcentaje de pureza | 95% |