Learn More
(3-Cloropropil)triclorosilano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375129
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-06-3
Número MDL MFCD00013694
Especificaciones
Punto de ebullición 181°C to 183°C
Nombre del producto químico o material (3-Chloropropyl)trichlorosilane
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C12H24O4Si4
Fórmula lineal Cl(CH2)3SiCl3
Número UN UN2987
Beilstein 1737851
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Sinónimo 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl
Clave InChI VMAWODUEPLAHOE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C=C)(C)C=C)(C)C=C)C=C
Nombre IUPAC 2,4,6,8-tetrakis(etenil)-2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocano
Peso molecular (g/mol) 344.66
PubChem CID 75706
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.98
Porcentaje de pureza 97%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.4675
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.36