Learn More
3-Clorotiofeno, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-91561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS 17249-80-8
Fórmula molecular C4H3ClS
Peso molecular (g/mol) 118.59
Número MDL MFCD00043887
Clave InChI QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
Nombre IUPAC 3-clorotiofeno
SMILES C1=CSC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chlorothiophene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2760g/mL
Punto de ebullición 137.0°C to 139.0°C
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5520 to 1.5540
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.276
Información de solubilidad Solubility in water: <0.2g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.59
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido