Learn More
Éter de pinacol de ácido 3-ciano-1-propilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436230
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 238088-16-9 | C10H18BNO2 | 195.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 238088-16-9
Fórmula molecular C10H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 195.07
Número MDL MFCD09953480
Clave InChI LVMSRWXPZLRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-1-propylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butanenitrile, 1,3,2-dioxaborolane-2-butanenitrile, 4,4,5,5-tetramethyl, 3-cyanoprop-1-ylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl butyronitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl butanenitrile
PubChem CID 11183176
Nombre IUPAC 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)butanonitrilo
SMILES CC1(C)OB(CCCC#N)OC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.437
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.07
Porcentaje de pureza 96%