Learn More
3-Ciano-2-metoxipiridina, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034680
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-ciano-2-metoxipiridina se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7254-34-4
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD07363804
Clave InChI IHWZCGMZILLKFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 252099
Nombre IUPAC 2-metoxipiridina-3-carbonitrilo
SMILES COC1=NC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyano-2-methoxypyridine
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-methoxynicotinonitrile, 3-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-nicotinonitrile, 2-methoxy-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxynicotinonitril, acmc-1bcy7, 3-pyridinecarbonitrile,2-methoxy
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza ≥97%