Learn More
(3-Cianopropil)triclorosilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021452
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 1071-27-8 | C4H6Cl3NSi | 202.534 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1071-27-8
Fórmula molecular C4H6Cl3NSi
Peso molecular (g/mol) 202.534
Número MDL MFCD00013832
Clave InChI HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
PubChem CID 14063
Nombre IUPAC 4-triclorosililbutanonitrilo
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 237°C to 238°C
Nombre del producto químico o material (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Cl3Si(CH2)3CN
Número UN UN2987
Beilstein 906924
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.54
Porcentaje de pureza 98%
Olor Pungent
Índice de refracción 1.463
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.28