Learn More
3-Ciclopropil-1-metil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2699805
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 118430-74-3
Fórmula molecular C7H11N3
Peso molecular (g/mol) 137.19
Número MDL MFCD00067984
Clave InChI YWHWPIRLFHZSFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735311
SMILES CN1N=C(C=C1N)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-cyclopropyl-1-methyl, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methylpyrazole, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine,3-cyclopropyl-1-methyl, 3-cyclopropyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cbj7, 5-amino-3-cyclopropyl-1-methyl pyrazole, 5-cyclopropyl-2-methyl-pyrazole-3-amine
Nombre IUPAC 5-ciclopropil-2-metilpirazol-3-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%